Learn More
Eppendorf™ Thermoblock interchangeable
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Thermostat pour paillasse compact avec thermoblocks pour tubes de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml et 2,0 ml et plaques de microtitration, conçu pour offrir un haut degré de flexibilité pour une multitude d’applications
- Température et durée d’exécution programmables pour des applications spéciales
- Conformité aux BPL
- Interface RS232
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | 24 récipients de réaction de 1,5 ml avec rack de travail et bloc réfrigérant de 0°C |
| Capacité | Tubes de 1,5 ml |
| No. of Places | 24 trous |
| Type | Bloc |