Learn More
SI Analytics™ Unité d’échange
L’unité d’échange SI Analytics™ est une unité qui comprend une puce intégrée pour le DAT réactif, des tubes, une pointe de titration, etc.
815.00€ - 985.00€
Spécification
Couleur | Flacon en verre brun pour titrant |
---|---|
Taille du conteneur | GL 45 |
Type | Unité d’échange |
Comprend | Puce intégrée pour les données sur les réactifs |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358310
|
SI Analytics™
285220320 |
20 ml |
985.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13476979
|
SI Analytics™
285220300 |
5 ml |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Comprend une puce intégrée pour les données sur les réactifs
- Livrée avec une bouteille en verre marron pour le titrant
- GL 45
- Adaptateur pour flacon S40
- Comprend des tubes, des tubes à égoutter et une pointe de titration
Spécification
Flacon en verre brun pour titrant | |
GL 45 | |
Unité d’échange | |
Puce intégrée pour les données sur les réactifs |