Learn More
Excelta™ Pinces de précision Excelta™ à pointes moyennes droites et résistantes
Click to view available options
Longueur (métrique):
12.06 cm
Matériau:
Acier au carbone
Précision:
Haut
Conception:
00D
Conditionnement:
1 pièce
Description
Strong tips for long life
Pince et pincette inox
• Fabrication Suisse, finition à la main
• Acier inox MT 1400C
• 100 % non magnétique
• Traitement anti-acide, résiste à l'acide nitrique et fluorhydrique
• Pincette inox de précision
• Pointes fines renforcées
• Pincette inox précision
• Manche et pointes striés
• Fabrication Suisse, finition à la main
• Acier inox MT 1400C
• 100 % non magnétique
• Traitement anti-acide, résiste à l'acide nitrique et fluorhydrique
• Pincette inox de précision
• Pointes fines renforcées
• Pincette inox précision
• Manche et pointes striés
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointe droite résistante à bout dentelé |
| Conception | 00D |
| Longueur (impériale) | 4.75 in. |
| Matériau | Acier au carbone |
| Longueur (métrique) | 12.06 cm |
| Type de produit | Pinces électroniques |
| Quantité (nbre par cas) | L’unité |
| Hauteur (impériale) du corps | 0.015 in. |
| Hauteur (métrique) du corps | 0.03 cm |
| Précision | Haut |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.