Learn More
Epredia™ Accessoires pour dispositifs de traitement des tissus Excelsior™ AS
Code produit. 12764856 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium)
Filtre à vapeurs (charbon actif)
Flacon de stockage
Kit de récupération de la paraffine - 1 bac, 1 couvercle
Kit d’accrochage du moniteur
Kit d’adaptation de cuve pour rejet extérieur
Kit d’adaptation pour rejet extérieur principal
Panier organisé, 6 compartiments
Récipient porte-panier
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 12764856
Marque: Epredia™ B9990612CS
Préservez l’appareil pour la préparation des tissus Epredia™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour appareil pour la préparation des tissus Epredia™ Excelsior AS.
Préservez le dispositif de traitement des tissus Shandon™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour automate de déshydratation des tissus Shandon Excelsior AS. 
À utiliser avec l’automate de déshydratation des tissus Shandon Excelsior ES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium)
À utiliser avec (équipement) Appareil pour la préparation des tissus Excelsior AS
Quantité Boîte de 6 filtres