Learn More
Epredia™ Accessoires pour automate de déhydratation des tissus Shandon™ Excelsior™ AS
Préservez l’automate de déshydratation des tissus Shandon™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour automate de déhydratation des tissus Shandon Excelsior AS.
Marque: Epredia™ A78410027
34.67 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Préservez le dispositif de traitement des tissus Shandon™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour automate de déshydratation des tissus Shandon Excelsior AS.
À utiliser avec l’automate de déshydratation des tissus Shandon Excelsior ESSpécification
Kit de récupération de la paraffine - 1 bac, 1 couvercle | |
Appareil pour la préparation des tissus Excelsior ES |