Learn More
Cytiva ExcelGel 12,5%, tris-acétate, 0,5 mm, gel protéique, 25 puits
Plage de séparation : 15 à 40 kd ; type de séparation : Dénaturant ; À utiliser avec : Gels Immobiline DryStrip
Marque: Cytiva 80126101
833.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21959" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.33840kg
Description
Trois gels de polyacrylamide homogènes et un gel de polyacrylamide de gradient pour l’électrophorèse horizontale des protéines dénaturées SDS ; conviennent également pour la séparation des acides nucléiques dans la gamme de paires de bases 50-1500
- Les gels homogènes de 7,5, 12,5 et 15 % possèdent 25 puits d’échantillons préformés pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 17 μl pour une application d’échantillonnage rapide et facile
- Le gel gradient utilise des bandes d’application d’échantillonnage (26 échantillons jusqu’à 40 μl, 52 échantillons jusqu’à 20 μl), des morceaux de papier ou des gouttelettes d’échantillons ; recommandé pour une utilisation avec les gels Immobiline DryStrip
- Le gel homogène ExcelGel SDS à 15 % est également conçu pour la séparation des peptides
Spécification
Polyester | |
Gels Immobiline DryStrip | |
0,5 mm | |
Page homogène | |
15 à 40 kDa | |
25 puits | |
Film de polyester | |
6°% T/3°% C | |
0,019 in | |
4,3 in | |
11 cm | |
9,8 in | |
25 cm |
Gels précoulés ExcelGel pour SDS-PAGE | |
12,5% | |
Tris-acétate | |
Protéine | |
Dénaturant | |
Chimie analytique et recherche : électrophorèse horizontale de recherche de protéines dénaturées SDS | |
6/boîte | |
2 - 8deg;C | |
4,3 in | |
110 mm | |
9,8 in | |
25 cm |
Sécurité et traitement
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 90% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 90% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.