Learn More
CleanSpace™ Demi-masque EX
Les demi-masques CleanSpace™ EX sont spécialement conçus pour compléter le système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ EX.
Marque:  CleanSpace™ PAF-0064
Code produit. 15920072
  • 208.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé avec la solution révolutionnaire PAPR CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
  • Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une étanchéité sûre et un ajustement confortable
  • Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (valve d’expiration)
  • Adaptateur de test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI PortaCount
  • Retrait aisé pour le nettoyage
  • Transparence et communication facilitée
  • Les demi-masques se clipsent rapidement sur les blocs d’alimentation et se déclipsent facilement pour le nettoyage
  • Silicone souple qui épouse facilement les formes du visage et ne provoque pas de dermatite allergique
  • Traités avec un revêtement électroconducteur et ont été approuvés pour une utilisation dans des environnements intrinsèquement sûrs
Spécification
Spécification
AS/NZS1716 : 2012
Transparent
S
PAF-1060
PAF-0064
170 x 130 x 70 mm
EN 12942
Demi-masque PAPR
Exploitation minière, soudage, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, agriculture, usines de traitement, broyage
IP66 / 67
Conserver entre -10°C et 55°C
125 g