Learn More
EX 527, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15426569
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Un inhibiteur puissant et sélectif de l’enzyme histone désacétylase SIRT1 de classe III
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’EX-527 est un inhibiteur puissant et sélectif des sitruines 1 (SIRT1) (IC50 38 nm) identifié lors d’un criblage à haut débit. L’EX-527 est plus sélectif (200-500 fois) pour les SIRT1 que pour les SIRT2 ou SIRT3 et s’est avéré être un puissant inhibiteur des SIRT6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EX 527
CAS 49843-98-3
Couleur Blanc
Formule moléculaire C13H13ClN2O
Numéro MDL MFCD03009471
Quantité 10 mg
Synonyme selisistat, sirt1 inhibitor iii, 1h-carbazole-1-carboxamide, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-1-carboxamide, racemic, selisistat inn, 6-chloro-1,2,3,4,9-pentahydro-4ah-carbazolecarboxamide, ex-527 selisistat, ex 527 selisistat, d0e3lp, cambridge id 6859180
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
Clé InChI FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(C2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)N
Nom IUPAC 6-chloro-2,3,4,9-tétrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 248.71
CID PubChem 5113032
Poids de la formule 248.71
Forme physique Poudre