Learn More
Thermo Scientific™ EVOS™ Vessel Plate for Large Vessels
This EVOS vessel plate is intended for use on the stage of the EVOS FL Color Imaging System.
Marque: Thermo Scientific™ AMEPVP01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This EVOS vessel plate is intended for use on the stage of the EVOS FL Color Imaging System. This plate is designed to hold large vessels, for increased precision in sample alignment and is just one of many easy-to-change plates and holders available for this instrument platform. With a snug and secure fit, yet readily switched, these accessories make imaging samples in a range of vessel holders convenient and easy.
Spécification
Plaque de récipient | |
Grand récipient | |
1 support |
EVOS™ | |
Système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL Auto |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.