Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, one Nunc™ T-25 flask
Les porte-de récipients EVOS™ et les platines en verre s’adaptent à une large gamme de récipients, flacons, plaques, boîtes et lames.
Marque: EVOS™ AMEPVH018
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Caractéristiques du produit :- Les supports de cuve EVOS™ permettent un ajustement parfait de votre lame de microscope, de votre flacon ou de votre plat de culture cellulaire ou de votre plaque à micro-puits sur la platine du système d’imagerie EVOS pour une précision accrue de l’alignement des échantillons.
- Les platines d’étagé EVOS contiennent des supports de récipients, ce qui augmente le nombre de supports de récipients disponibles pour les systèmes EVOS.
- Elles offrent un bon support pour le récipients tout en permettant une manipulation aisée, ces accessoires permettent de réaliser facilement des opérations d’imagerie en avec une ample gamme de supports de récipients.
Spécification
Support de récipient pour système d’imagerie | |
Porte-récipient, un flacon Nunc T-25 | |
1 flacon Nunc T-25 |
EVOS™ | |
Système d’imagerie automatique EVOS™ FL | |
1 support |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.