Learn More
EVOS™ Olympus 40X Objective, super-apochromat, coverslip-corrected
Code produit. 15545885
Click to view available options
:
Objectif Super-Apochromat
Code produit. 15545885
Marque: EVOS™ AMEP4754
Conçu pour les applications de recherche exigeantes
  • Offre une correction apochromatique des plages UV à IR
  • Objectif avec correction pour lamelle équipé d’un collier réglable pour corriger sphériquement l’épaisseur du verre de la lamelle comprise entre 0,11 et 0,23 mm
  • Peut adapter le collier à l’épaisseur de la lamelle utilisée
  • Les lamelles n° 1,5 ont une épaisseur de 0,17 mm
  • Pour une épaisseur inconnue, tournez le machine dans un sens ou l’autre tout en surveillant la mise au point de l’échantillon
  • Compatible avec les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS
  • Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
  • Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation
Gamme de produits EVOS
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL
Comprend Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration
Type de lentille Super-apochromatique
Grossissement 40X
Quantité Each