Learn More
EVOS™ M7000 Imaging System, High-Content Analysis Package
Associe le système d’imagerie entièrement automatisé, inversé à fluorescence multicanaux et lumière transmise au logiciel d’analyse d’images Celleste 6.0, une suite d’analyse d’images complète avec des protocoles optimisés pour fournir les données les plus pertinentes pour une gamme de tests les plus utilisés sur des cellules vivantes et fixes.
Marque: Invitrogen AMF7000HCA
Description
- Associe le système d’imagerie entièrement automatisé, inversé à fluorescence multicanaux et lumière transmise au logiciel d’analyse d’images Celleste 6.0
- Ce logiciel offre une suite d’analyse d’images complète avec des protocoles optimisés pour fournir les données les plus pertinentes pour une gamme de tests les plus utilisés sur des cellules vivantes et fixes
- Le système EVOS M7000 a été développé pour répondre aux attentes d’aujourd’hui en matière d’images et de données de qualité de publication en quelques clics à l’aide de ses outils d’acquisition puissants et à gain de temps avec des algorithmes d’autofocus améliorés et des routines automatisées
- Pour les essais avec microplaques, imagerie de cellules vivantes en temps réel, balayage de surface en mode à intervalles, et empilements Z en mode balayage
- Le logiciel Celleste 6.0 permet aux utilisateurs de personnaliser l’analyse d’images en fonction de leurs besoins spécifiques ou de profiter de modèles d’analyse préconfigurés conçus de manière optimale pour segmenter et classer les images à partir d’une gamme de tests cellulaires courants.
- L’union du logiciel Celleste 6.0 et du microscope EVOS permet aux utilisateurs de passer facilement de la microscopie traditionnelle à des analyses à haute densité.
Les packages d’analyse à haute densité EVOS M7000 offrent :
- Microscope hautement configurable : avec une tourelle porte-objectifs à cinq positions et la possibilité d’acquérir simultanément des images dans quatre canaux de fluorescence plus lumière transmise avec grossissement de 1,25X à 100X, le système optique peut être facilement configuré pour répondre à vos besoins d’échantillons
- Imagerie prête à la publication en quelques clics : incluant autofocus, assemblage, mosaïque, capacité d’empilement Z, imagerie à intervalles et capture multicanaux par simple clic
- Interface d’acquisition intuitive : programmez facilement le système EVOS M7000 pour exécuter des analyses de plaques multi-puits, des expériences à intervalles et des analyses de surface de piquage/montage en mode d’empilement Z et/ou des modes à intervalles dans le récipient de votre choix.
- Analyse d’images rationalisée : le flux de travail guidé par assistant basé sur icône de Celleste 6.0 élimine les conjectures lors de l’utilisation des modèles d’analyse préconfigurés et optimisés pour les applications courantes afin d’aider à dériver les résultats les plus pertinents des ensembles d’images
Spécifications du système et du matériel
- Optique : système optique rectifiable à l’infini ; objectifs à filetage RMS avec une distance parfocale de 45 mm.Mode d’imagerie : fluorescence, fond clair, fond clair couleur et contraste de phase
- Éclairage : chambre à cinq positions pour quatre cubes lumineux fluorescents plus fond clair ; cubes lumineux avec ensemble de filtres à revêtement dur intégré et source lumineuse LED avec >une durée de vie de 50 000 heures ; large sélection de cubes lumineux standard et spéciaux
- Méthodes d’imagerie : couleur unique., multi-couleurs, balayage de surface avec montage ou piquage, intervalle, empilement Z, capture de film
- Capacité d’objectif : tourelle à cinq positions
- Objectifs (non inclus) : large choix d’objectifs de haute qualité à long distance de travail et correction des lamelles
- Condenseur :Condenseur longue distance de travail de 60 mm, tourelle 4 positions avec ouverture claire et 3 annuli de phase
- Plateforme : plateforme de balayage X/Y motorisée ; plage de déplacement de 120 mm x 80 mm avec résolution de l’ordre du sous-micron, inserts à montage rapide pour recevoir les supports de récipient et les supports de verrouillage pour fixer l’échantillon en place pendant les balayages longs
- Mécanisme de mise au point : mécanisme de mise au point automatisé avec écran LCD de résolution au format sous-micron :
- Écran LCD :moniteur couleur à écran tactile haute résolution LCD 23 pouces (également entièrement contrôlable par souris) ; résolution de 1 920 x 1 080 pixels
- Caméras : capteur CMOS monochrome haute sensibilité 3,2 MP (2 048 x 1 536) avec résolution de 3,45 μm pixels
Spécification
1,25X à 100X | |
Neurobiologie, immuno-oncologie, imagerie de cellules vivantes, imagerie cellulaire 3D, balayage de plaques à haute résolution, immunohistochimie (IHC), analyse à haute densité (HCA) | |
Température ambiante | |
3,2 mégapixels, monochrome, CMOS | |
EVOS M7000 | |
Systèmes d’imagerie | |
1 package |
Tourelle 5 positions | |
5 Position Turret | |
LED | |
LCD | |
EVOS™ | |
1 920 x 1 080 pixels |