Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Les composants sont fabriqués de façon à garantir des images de qualité publiable
Marque: EVOS™ AMEP4683
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Objectifs filetés RMS avec distance parfocale de 45 mm
Spécification
Lentille de focalisation | |
Système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, systèmes d’imagerie EVOS™ FL Auto | |
40X | |
1 de chaque |
EVOS™ | |
Fluorite Plan | |
0,65 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.