Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Les composants sont fabriqués de façon à garantir des images de qualité publiable
Marque: EVOS™ AMEP4635
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09360kg
Description
Objectifs filetés RMS avec distance parfocale de 45 mm
Spécification
Lentille de focalisation | |
Système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ XL Core | |
Achromatique Plan | |
0,65 |
EVOS™ | |
Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration | |
40X | |
1 de chaque |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.