Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Evolution™ One/One Plus UV-Vis
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Pour des applications de recherche courantes et complexes et avancées, notamment la conformité actuelle, la série de spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis réunit un matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, avec un logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser et facile à apprendre.
Séminaire en ligne :Identification de l’agrégation protéique par spectroscopie UV-Vis
Cette gamme d’instruments offre de réelles innovations qui fournissent à l’utilisateur convivialité et performance, sans complexité supplémentaire d’aucune sorte pour toutes les applications de recherche et de routine.La combinaison d’un logiciel convivial, d’instruments novateurs et d’une vaste gamme d’accessoires constituent les spectrophotomètres Evolution One et One Plus UV-Vis à haute performance capables d’effectuer les analyses à votre façon tout en produisant les résultats escomptés.
EngineeringIngénierie optimisée, synonyme de performance ultime :- Géométrie à double faisceau avec des options de bande passante spectrale fixes de 1 nm ou variables
- Technologie AFBG (Applications Focus Beam Géeometryétrie) permet les meilleures performances avec les microcuves, les échantillons solides et les sondes à fibre optique (Evolution One Plus uniquement)
- Lampe flash au xénon nécessite aucun temps de préchauffage permettant des mesures instantanées.
- Répondez aux besoins en matière d’échantillonnage et de mesure chimique, scientifique des matériaux ou biologique grâce à une vaste gamme d’accessoires
- Réduisez le temps de formation :L’interface utilisateur optimisée avec le logiciel d’invite définit un flux de travail clair étape par étape et est facile à enseigner et à apprendre
- Évitez les erreurs d’échantillonnage et de mesure coûteuses :Créez des flux de travail dédiés pour des dosages complexes et transformez des flux de travail multi-étapes en une seule méthode simplifiée et facile à suivre adaptée à tous les niveaux d’utilisateur grâce à l’environnement utilisateur personnalisé (CUE)
- Toujours à jour :Qu’il s’agisse des entrées utilisateur ou des exigences d’application, ou de nouvelles réglementations, le logiciel Insight Pro s’améliore en permanence grâce à des mises à niveau rapides afin de fournir des capacités et des gains d’efficacité plus importants pour les besoins de votre laboratoire
- Vaste choix d’accessoires pour optimiser les analyses : différentes options de régulation de la température, changeurs d’échantillons, systèmes d’aspiration des échantillons, des accessoires pour les échantillons solides
- Choix entre un porte-cuve une cuve à effet Peltier et un passeur Smart de cuves 8 positions à effet Peltier pour contrôler la température entre 0°C et 100 °C
- Intégration logicielle aisée pour contrôler totalement vos mesures.
Environnements de contrôle de la qualité et de la réglementation :
si vous installez les spectrophotomètres EvolutionOne/One Plus UV-Vis dans un environnement réglementé ou de contrôle de qualité, nous mettons à votre disposition une vaste sélection de produits et de services de mise en conformité qui réduiront le délai de mise en œuvre et garantiront les performances de votre système.
- Spectromètre volution One or One Plus UV-Vis
- INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
- Validateur pour la version papier A4 Insight Pro US Ltr ou INTL
- Kit de filtres de qualification pour UV-Vis
- Spectromètre Evolution One ou One Plus
- INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
- Validateur pour la version papier A4 Insight Pro US Ltr ou INTL
- Ensemble de normes UV USP et EP
- Normes visibles USP et EP
Spezifikation
Spezifikation
| Linéarité de la ligne de base | ±0,001 A, 200 à 800 nm, 1,0 nm SBW, lissé |
| Type de détecteur | Photodiodes au silicium doubles |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 in) |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Gamme de produits | Evolution One |
| Bande passante spectrale | 1,0 nm |
| Type | Spectrophotomètre UV-Vis |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| Dérive | < 0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, préchauffage de 1 heures |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, 150 W maximum |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.