Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Evolution™ Smart
Code produit. 10429438 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Concentrateur de sondes de température
Spectrophotomètres Evolution 200 avec logiciel INSIGHT
Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300
Type:
Concentrateur de sondes et sondes de température
Passeur linéaire 8 cuves intelligent thermostaté
Sonde de température
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10429438
Marque: Thermo Scientific™ 840214600
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ de la série 200 et Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La thermostatisation, lorsqu’elle est nécessaire, s’effectue avec un débit d’eau provenant d’un bain-marie externe à recirculation et à température contrôlée.
Tirez le meilleur parti des capacités de votre spectrophotomètre :
  • Automatisation de la mesure jusqu’à 8 échantillons
  • Automatisation de la mesure des étalons pour les mesures d’AQ/CQ
  • Mesure des réactions cinétiques multicellulaires
Caractéristiques :
  • Plage de températures : -10 °C à 100 °C
  • Le mécanisme porte-cuve de précision peut accueillir en toute sécurité jusqu’à 8 cuves d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Reconnaissance et alignement automatiques
  • Système de transport des cuves de précision permettant un fonctionnement silencieux et un positionnement précis
  • Connexions faciles pour le contrôle de la température des liquides de circulation
  • Le plateau de collecte et l’évacuation recueillent toute fuite d’échantillons
  • Contrôle total par logiciel avec le total grâce au logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur le spectrophotomètre Evolution 200 et avec logiciel Thermo Scientific™ VISIONpro™ sur le spectrophotomètre Evolution 300
Configurations :
  • Utilisation en position d’échantillonnage du spectrophotomètre Evolution 200/300 uniquement
Options :
  • Progiciel pour recirculateur pour le contrôle de la température
  • Sonde(s) de température appropriée(s) pour la surveillance des températures
REMARQUE : Les applications microcuve et semi-microcuve ne sont pas recommandées avec cet accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détails de la configuration Connectez l’accessoire à l’ordinateur qui contrôle le spectrophotomètre à l’aide du logiciel INSIGHT ou de la tête de commande locale du spectrophotomètre. Les relevés de température de toutes les sondes connectées peuvent être affichés “en direct” dans INSIGHT et enregistrés avec chaque mesure de cuve.
Raccordements Thermocouple miniature, câble USB de 1,8 m fourni
Dimensions (L x l x H) 201 x 104 x 34 mm
Type Concentrateur de sondes et sondes de température
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Evolution 200 avec logiciel INSIGHT
Comprend Concentrateur de sonde, sonde à température unique (840-219500) et câble USB pour la connexion à l’ordinateur exécutant le logiciel INSIGHT
Accessoires requis Sondes supplémentaires (840-219500) pour mesurer les cuves au-delà de la première
Résolution ± 0,1°C
Précision de la température > 0,2 % ± 0,5°C
Plage de températures (métrique) -200 à 350°C