Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système d’aspiration Evolution™ Smart™
Code produit. 15801148 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Cellule à quartz, trajet optique de 10 mm
Evolution One/One Plus Access.
Kit de tubulure pour pompe résistante à l’acide
Résistance aux produits chimiques Tube de pompe
Tubes Hellma, raccords à vis
Tuyau en silicone chimique pour pompe
Échantillonneur automatique CETAC ASX-280 ; Système à 2 portoirs
Échantillonneur automatique CETAC ASX-560 ; Système à 4 racks
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15801148
Marque: Thermo Scientific™ 699129500
Tirez le meilleur parti de votre spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ avec un vaste choix d’accessoires Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper.
Les accessoires pour système d’aspiration Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ pour spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ sont des accessoires d’échantillonnage faciles à utiliser dotés d’une pompe péristaltique à multi-rouleaux fiable.Lorsque le système d’aspiration Smart est installé, toutes les commandes du système d’aspiration s’affichent automatiquement dans le logiciel.Les méthodes peuvent être automatisées pour mesurer les échantillons après leur aspiration.Les accessoires pour système d’aspiration Smart sont dotés de modes de renvoi de l’échantillon vers le récipient initial, de mise au rebut de l’échantillon ou d’analyse en continu.
  • Opération totalement intégrée au logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur tous les spectrophotomètres Evolution. Pris en charge par le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ sur Evolution 200. Les échantillons peuvent être aspirés puis mesurés automatiquement avant d’être retournés ou pompés comme déchets.
  • Reconnaissance logicielle automatique, alignement intelligent et communication du numéro de série.
  • Capable de traiter des volumes d’échantillons compris entre 200 μl et 9,999 ml ainsi qu’un volume d’aspiration et un espace d’air entièrement personnalisables.
  • Routine d’étalonnage assistée par logiciel pour simplifier le processus de modification des méthodes et de remplacement des tubulures.
  • Les systèmes d’aspiration prennent en charge les cuves à long optique de 10 mm et les cuves de trajet plus court dans le porte-cuve standard moyennant un espaceur approprié. Installez un porte-cuve de trajet optique pour prendre en charge les cuves à flux jusqu’à des longueurs de trajet de 100 mm.
  • Paquets de tubulures spécialisées disponibles pour :
    • l’utilisation de produits chimiques doux (tubulures en silicone)
    • la résistance aux acides (C-Flex)
    • la biocompatibilité (Chemdurance Bio)
    • la résistance aux produits chimiques (Viton)
  • Des paquets de connecteurs de rechange pour cuves à circulation sont disponibles à la fois pour les cuves Starna et Hellma.
Alertes de commande :
Pour exploiter le Smart Sipper dans un environnement réglementé ou de contrôle qualité, tirez parti de nos systèmes de qualification uniques et complets pour garantir la conformité de l’instrument et de l’accessoire comme ensemble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tuyau en silicone chimique pour pompe
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’aspiration intelligents Evolution