Learn More
Thermo Scientific™ Système de distribution eVol™ XR
Éliminez la variabilité de distribution avec cet unique distributeur numérique portatif capable d’effectuer avec précision et reproductibilité une grande variété de procédures de manipulation de liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 66002-020
Description
Le pipetage classique peut parfois entraîner des erreurs et nécessiter un retraitement, en fonction du technicien qui exécute le travail. Il existe désormais une façon d’éliminer la variabilité de la distribution et d’améliorer l’efficacité. Le distributeur Thermo Scientific™ eVol™ est un système numérique unique et portatif qui offre précision et reproductibilité pour une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une reproductibilité de distribution élevée pour tous les utilisateurs.
Le système de distribution eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant une plus grande précision et reproductibilité pour des applications telles que :- Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
- Préparation des étalons
- Ajout d’étalons internes
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
- Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
- Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
- Conformité aux directives BPL et BPF
- Couplage XCHANGE intégré qui permet de remplacer les seringues rapidement et facilement, évitant toute contamination croisée éventuelle
- Ajout de la technologie Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) à une seringue XCHANGE permettant une préparation des échantillons automatisée par SPE dans un système portatif
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Système de distribution d’échantillons | |
Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux | |
Système de distribution électronique | |
HyperSep |