Learn More
Thermo Scientific™ Kit de système de distribution d’échantillons eVol™ XR
Soyez rapidement opérationnel. Le kit de système de distribution d’échantillons Thermo Scientific™ eVol™ comprend un système de distribution eVol XR et trois seringues (5, 50 et 500 μl).
Marque:  Thermo Scientific™ 66002-024
Code produit. 11826224
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Soyez rapidement opérationnel. Le kit de système de distribution d’échantillons Thermo Scientific™ eVol™ comprend un système de distribution eVol XR et trois seringues (5, 50 et 500 μl). Le système de distribution eVol est un distributeur numérique unique et portatif qui effectue de manière précise et reproductible une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une reproductibilité de distribution élevée pour tous les utilisateurs.
Le système de distribution eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant une plus grande précision et reproductibilité pour des applications telles que :
  • Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
  • Préparation des étalons
  • Ajout d’étalons internes
Le système combine deux dispositifs de précision : une unité d’entraînement électronique à contrôle numérique et une seringue analytique activée Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
  • Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
  • Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
  • Conformité aux directives BPL et BPF
Polyvalence et fonctionnalité exceptionnelles
  • Couplage XCHANGE intégré qui permet de remplacer les seringues rapidement et facilement, évitant toute contamination croisée éventuelle
  • Ajout de la technologie Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) à une seringue XCHANGE permettant une préparation des échantillons automatisée par SPE dans un système portatif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de système de distribution d’échantillons
Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
Systèmededistribution
HyperSep