Learn More
Lenz Laborglasintrumente Evaporating Flasks with Conical Ground Joint, with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03044073
Code produit. 11943391
  • 196.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Spécialement pour les évaporateurs rotatifs
  • Avec col central et joint conique
  • Avec revêtement PUR très transparent
  • Autoclavable
  • En forme de poire
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
Verre Duran
2 L
158 mm