Learn More
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates is a reusable EVA sealing cap that fits onto the top of the plate to retain the sample in the well during transit or to stop the well and its contents from becoming contaminated.
Marque:  Fisherbrand™ 219004
Encompass_Preferred
Code produit. 12419307
  • 220.55€ / 50 pièces
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • For friction sealing of plates during transport or storage
  • Cap mats are an economic alternative to thermal or adhesive seals
  • Cap mats can be sterilized and reused
  • Constructed of high quality ethylene-vinyl acetate (EVA)
  • Rnase/Dnase free
Spécification
Spécification
Blanc
Non stérile
50
Carré
EVA
96
Bouchon de scellage carré de 96 puits
96-well Square Deepwell Plate
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates