Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.95250kg
Includes: Couvercle amovible.
Description
- L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
- Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
- Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
- Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines | |
Bac avec couvercle | |
Boîte de stockage cryogénique | |
Violet | |
Non |
Couvercle amovible | |
EVA | |
1 | |
4 l |