Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Code produit. 16574241 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2,5 L
4 l
9 l
Couleur:
Bleu
Vert
Violet
Comprend:
Couvercle amovible
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16574241
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Couvercle amovible.
Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !
  • L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
  • Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
  • Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
  • Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
À utiliser avec (équipement) Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines
Comprend Couvercle amovible
Description Bac avec couvercle
Matériau EVA
Type Boîte de stockage cryogénique
Quantité 1
Couleur Vert
Capacité (métrique) 4 l
Autoclavable Non
Régulation de la température No