Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2,5 L
4 l
9 l
Couleur:
Bleu
Vert
Violet
Comprend:
Couvercle amovible
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Couvercle amovible.
- L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
- Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
- Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
- Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines |
| Comprend | Couvercle amovible |
| Description | Seau avec couvercle |
| Matériau | EVA |
| Type | Boîte de stockage cryogénique |
| Quantité | 1 |
| Couleur | Vert |
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Autoclavable | Non |
| Régulation de la température | No |