Learn More
Novus Biologicals™ EV Precipitation Solution (Cell Culture)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
Spécification
Spécification
| Type de produit | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Quantité | 25 ml |
| Suffisant pour | A 25mL solution is equalivant to 25 reactions (cell culture media) |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Cell culture supernatant |