Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 6+
Code produit. 15716275 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec électrode combinée 3 en 1
Instrument de mesure avec électrode de pH
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15716275
Marque: Thermo Scientific™ 01X245026
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Les pH-mètres Eutech™ pH 6+ ECPH602PLUSK avec électrode de pH à jonction unique et ECPH603PLUSK avec électrode combinée de pH/température 3 en 1 sont des choix idéaux pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Caractéristiques :
  • Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
  • Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
  • Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), ,1.68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pH-mètre Eutech pH 6 + avec électrode de pH à simple jonction, électrode ECFC7252101B, électrode ATC ECPHTEM01P et kit de transport de pH (inclut 1 x pH 4,01, solutions tampons pH 7,00, solution de stockage et 1 eau déionisée (rinçage) (60 ml chacun), blindage/support en caoutchouc
Comprend Mise hors tension automatique après 17 minutes ; messages de Mémorisation et d’auto-diagnostic
Précision (température) ±0,05°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,01
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (mV) -1000 à 1000
Résolution (mV) 1 mV
Calibration Points Jusqu’à 5
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Type de batterie 4 Piles AAA de 1,4 V
Type Instrument de mesure avec électrode de pH