Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 6+
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec électrode combinée 3 en 1
Instrument de mesure avec électrode de pH
Conditionnement:
1 pièce
Description
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Les pH-mètres Eutech™ pH 6+ ECPH602PLUSK avec électrode de pH à jonction unique et ECPH603PLUSK avec électrode combinée de pH/température 3 en 1 sont des choix idéaux pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Caractéristiques :
- Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
- Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
- La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
- La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
- La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
- Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), ,1.68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
Spécification
Spécification
| Description | pH-mètre Eutech pH 6+ avec électrode 3 en 1 de pH/température combinée ECFC7352901B, électrode ATC ECPHTEM01P & kit de transport de pH (inclut 1 solution de pH 4,01, pH tampon 7,00, solution de stockage & 1 eau déminéralisée (rinçage) (60 ml chacun), blindage/support en caoutchouc |
| Comprend | Mise hors tension automatique après 17 minutes ; messages de Mémorisation et d’auto-diagnostic |
| Précision (température) | ±0,05°C |
| Précision (mV) | ±1 |
| Précision (pH) | ±0,01 |
| Gamme (pH) | 0 à 14 |
| Résolution (pH) | 0,01 |
| Gamme (mV) | -1000 à 1000 |
| Résolution (mV) | 1 mV |
| Calibration Points | Jusqu’à 5 |
| Afficher plus |