Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 6+
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
398.99€ - 456.27€
Spécification
Précision (mV) | ± 1 mV |
---|---|
Précision (pH) | ± 0,01 |
Type de batterie | 4 Piles AAA de 1,4 V |
Points d’étalonnage | Jusqu’à 5 points |
Type d’affichage | LCD |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11549164
|
Thermo Scientific™
01X245025 |
pH-mètre Eutech pH 6+ avec électrode ATC ECPHTEM01P, blindage/support en caoutchouc |
398.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11569164
|
Thermo Scientific™
01X245028 |
pH-mètre Eutech pH 6+ avec électrode ATC ECPHTEM01P et kit de transport de pH (inclut 1 x pH 4,01, solutions tampons pH 7,00, solution de stockage et 1 x eau déminéralisée (rinçage) (60 ml chacun), blindage/support en caoutchouc |
456.27€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles. Le pH-mètre Eutech™ pH 6+ est un choix idéal pour les applications de pH à partir d’une large gamme de pH-mètres proposés par Eutech™.
Caractéristiques :
- Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
- Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
- La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
- La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
- La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
- Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), ,1.68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
Spécification
± 1 mV | |
4 Piles AAA de 1,4 V | |
LCD | |
- 1000 à+ 1000 mV | |
pH 0,01 | |
Mise hors tension automatique après 17 minutes ; messages de Mémorisation et d’auto-diagnostic | |
± 0,05°C | |
0,1°C |
± 0,01 | |
Jusqu’à 5 points | |
Acidité, alcalinité, conductivité, température, pH, Alkalinity, Conductivity, Temperature, pH | |
0,00 à 14,00 | |
0°C à 100,0°C | |
1 mV | |
Automatique / Manuel (0 à 100°C) |