Learn More
Eutech™ Instruments de mesure portatifs de sel 6+
Obtenez rapidement des mesures précises de la salinité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
469.34€ - 518.58€
Spécification
Measurement Modes | Salinité avec température |
---|---|
Compensation thermique | Automatique ou manuel, (0 à 50°C) |
Gamme (salinité) | 1,0 à 50,00 ppt/0,1 à 5,00 % |
Résolution (salinité) | 0,1 ppt/0,01 % |
Précision (salinité) | ± % de la pleine échelle |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11509214
|
Eutech™
01X289429 |
Instrument de mesure du sel 6+ avec kit, GripClip, mallette de transport |
518.58€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11519214
|
Eutech™
01X289430 |
Sel +6 mètres avec GripClip |
469.34€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La nouvelle série d'instruments de mesure portatifs Thermo Scientific™ Eutech 6+ pour la mesure de la salinité est idéale pour vos besoins de base d'analyse de l'eau.
- Compensation de la température rapide et automatique pour des mesures rapides et reproductibles ; orifices d’aération localisés de manière stratégique afin d’éliminer le piégeage des bulles d’air
- Manchon d’électrode amovible, ce qui facilite la maintenance
- Blindage en caoutchouc avec support de paillasse pratique pour fournir un angle d’affichage idéal lorsque cela est nécessaire
- Conçu pour correspondre à la courbe de salinité non linéaire pour une meilleure précision sur l’ensemble de la plage avec un seul point d’étalonnage
- Se fixe à la plupart des béchers sans avoir à recourir à un bras d’électrode distinct
- Maintient les électrodes en suspension pendant l’utilisation, loin des barreaux d’agitation
- Permet un réglage rapide de la hauteur de vos électrodes pour s’adapter à votre conteneur d’échantillons et à vos préférences individuelles
- Mallette rigide et compacte avec tout ce qui est nécessaire pour l’étalonnage et les mesures
- Protège l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation et comprend une porte d’accès pour sécuriser les éléments jusqu’à leur utilisation
Spécification
Salinité avec température | |
1,0 à 50,00 ppt/0,1 à 5,00 % | |
± % de la pleine échelle | |
0,1°C (0,1°F) | |
Piles alcalines AAA de 4 x 1,5 V (incluses) |
Automatique ou manuel, (0 à 50°C) | |
0,1 ppt/0,01 % | |
0,00°C à 100,0°C (80,0°C avec sonde fournie) | |
±0,5°C (±0,9°F) | |
> 500 heures |
Garantie : la garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.