Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur d’alimentation Eutech™ pour les instruments de mesure de la série Temp 300/360
Les adaptateurs d’alimentation Eutech™ vous fournissent la puissance dont vous avez besoin pour vos instruments de mesure Eutech™.
Marque:  Thermo Scientific™ 60X030134
Code produit. 11503885
  • 53.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs d’alimentation Eutech™ vous fournissent la puissance dont vous avez besoin pour vos instruments de mesure Eutech™.L’adaptateur d’alimentation de 100/240 VCA est utilisé pour les instruments de mesure Eutech™ série 300.
Caractéristiques :
  • 9 V, 6 W
  • 100/240 VCA
  • À utiliser avec :Instruments de mesure de la série Temp 300/360
Spécification
Spécification
Adaptateur secteur 100/240 VAC, 9 V, 6 W, CNT-VE
Adaptateur
9 V
Instruments de mesure de la série Temp 300/360