Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pHTestr 10BNC
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 01X366904
185.25 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Le testeur de poche Eutech™ pHTestr 10BNC est un choix idéal pour les contrôles de pH rapides et précis et les applications courantes dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Caractéristiques :
- Grand écran – double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure
- Boîtier étanche et anti-poussière - classé IP 67, préserve l’intégrité de votre testeur même dans des conditions difficiles. En plus il flotte !
- Électrodes sélectionnables par l’utilisateur avec connecteurs BNC - pour une plus grande flexibilité grâce au choix d’électrodes pour des applications spécifiques
- Étalonnage par bouton-poussoir avec reconnaissance automatique du tampon - étalonnage simple et rapide sans risque d’erreurs d’étalonnage
- Choix d’étalons de tampon pH répondant aux normes des États-Unis ou NIST pour un étalonnage jusqu’à 3 points
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- La fonction de maintien fige momentanément l’écran pour faciliter la lecture
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
Applications
- Généralités : Idéal pour les contrôles rapides et précis du pH dans les piscines et les spas, les aquariums et les cultures hydroponiques, ou partout où des tests de pH fréquents sont nécessaires.
- Industriel ; À utiliser pour les tours de refroidissement, les tests d’eau de traitement des aliments et les tests de traitement / des eaux usées dans les industries de finition des métaux, de développement photo, d’impression et chimiques.
- Pédagogique : Utile dans les écoles, dans de nombreuses applications de laboratoire et dans les études écologiques.
Spécification
pH-mètre étanche 10 BNC avec MTC ; capteur de connecteur BNC ; ± résolution de pH0,1 (compteur uniquement - électrode à commander séparément) | |
Grand affichage double personnalisable, auto-diagnostic ; Fonction de maintien ; Mise hors tension automatique après 8,5 minutes | |
–1,0 à 15,0 | |
3 | |
pH ±0,1 | |
pH 0,1 | |
Piles alcalines de type bouton 4 x 1,5 V |
±0,01 | |
Automatique | |
0,01 | |
Écran double LCD avec indicateur de niveau de batterie, messages et codes d’erreur | |
pHTestr 10BNC | |
Oui (ATC) | |
> 500 h |