Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre 450 Eutech™
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X651628
Code produit. 15317053
  • 533.66€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Eutech™ propose une large gamme d’électrodes et de pH-mètres. Le kit de pH-mètre 450 est un instrument de mesure étanche robuste idéal pour tout environnement et permet de mesures les valeurs de pH/mV/ion/température.
Caractéristiques
  • Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
  • Grand affichage rétroéclairé – visualiser la mesure avec la température et le % de pente
  • Grip-Clip™ – fixez l’électrode de pH sur votre bécher ou récipient, rapidement et facilement
  • Étalonnage automatique jusqu’à 5 points avec les ensembles de tampons USA ou NIST (jusqu’à 6 points avec les ensembles de tampons DIN). La nouvelle option manuelle permet l’étalonnage avec jusqu’à 5 tampons étalons personnalisés
  • Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement le tampon de pH correct pour un étalonnage rapide
  • Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
  • Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
  • ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
  • Icônes intuitives et conviviales – l’état de l’électrode affiche la pente du pH
  • Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
  • Autonomie étendue avec deux piles AA, ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
  • Support intégré avec option de montage mural – permet des mesures sur la paillasse ou un stockage simplifiés
  • Compatible avec les électrodes de pH, de rH ou d’ISE dotées d’un connecteur BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pH-mètre 450 seul : Appareil de mesure, Grip-Clip™, deux piles AA
±0,5°C /±0,9°F
±0,01
500
-2 à 16
± 2000
Jusqu’à 5 points (USA et NIST et CUSTOM), jusqu’à 6 points (DIN)
14,0 à 230,0°F
Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F
Stocke jusqu’à 500 ensembles de données
IP 67
Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé dans sa mallette de transport : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm)
Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb
0,01 / 0,1 / 1 ppm
Deux piles AA (incluses)
±0,5 % pleine échelle (monovalent) ; ±1 % pleine échelle (divalent)
Horloge en temps réel : Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date
±0,2 + LSD ou +0,5 %, selon la valeur la plus élevée
USB, RS-232
mV : ±200 mV, ion : De 2 à 4 ou 2 à 5 points : 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 et 1 000 / 0,20, 2,00, 20,0
0,01
0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà
-10°C à +110°C
0,1°C/°F
LCD, personnalisé avec rétroéclairage
500
En option
Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg
0,0 à 2000 ppm
Automatique ou manuel de -10 à 110°C
> 500 heures (sans rétroéclairage)