Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure Eutech™ pH 150
Click to view available options
Type:
pH-mètre
pH-mètre et électrode
Conditionnement:
1 pièce
Description
Eutech™ propose une large gamme d’électrodes et de pH-mètres. Le kit de pH-mètre 150 est un pH-mètre étanche IP67 qui permet de mesurer les valeurs de pH/mV/température.
Caractéristiques
- Grand affichage LCD à trois lignes – visualiser la mesure du pH ou des mV avec la température et le % de pente
- Fonction de mémorisation intégrée – stocke jusqu’à 150 mesures avec la température
- Reconnaissance automatique du tampon – identifie automatiquement les ensembles de tampons USA, NIST ou DIN pour un étalonnage rapide
- Fonctionne avec des piles AA ou utilise un adaptateur secteur pour les mesures sur la paillasse, en option
- Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
- ºF ou ºC – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
- Comprend le décalage des mV – étalonner avec un standard Redox / rH ou réaliser le diagnostic d’une électrode de pH
- Indicateur ready (prêt), fonction de pause de la mesure manuelle ou automatique et fonction facultative d’arrêt automatique
- % de pente et température affichés avec chaque mesure
- Support intégré – idéal pour utilisation sur la paillasse ou à long terme
- Montage mural en option – idéal pour économiser de l’espace sur la paillasse
- Comprends le Grip-Clip™ innovant – fixez l’électrode sur votre bécher ou récipient, rapidement et facilement
- Compatible avec les électrodes de pH dotées d’un connecteur BNC
Spécification
Spécification
| Description | pH-mètre 150 seul : Appareil de mesure, Grip-Clip™, deux piles AA |
| Précision (température) | ±0,5°C / ±0,9°F |
| Précision (mV) | ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
| Précision (pH) | ±0,01 |
| Étalonnage | mV : ±200 mV, température : Décalage par incréments de 0,1, ±10°C ou ±18°F |
| Gamme (pH) | -2 à 16 |
| Résolution (pH) | 0,01 |
| Résolution (mV) | 0,1 mV ±999,9 mV ; 1 mV au-delà |
| Calibration Points | Jusqu’à 5 points (USA et NIST), jusqu’à 6 points (DIN) |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |
| Afficher plus |