Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure multi-paramètres Eutech™ PC 2700
Description
Votre solution tout-en-un pour les travaux de recherche multi-paramètres en laboratoire. Le multimètre à paramètres multiples Eutech™ PC 2700 est précis, fiable et intuitif grâce à des fonctions conviviales. Le multimètre est fourni avec un écran multi-données qui comprend la température, l’état des électrodes, les points d’étalonnage, la date et l’heure ainsi que le paramètre de mesure souhaité. Le PC 2700 mesure le pH, le rH, les ions, la conductivité, les TDS, la salinité ou la résistivité. Toutes les configurations incluent un câble RS232 30X427301, un adaptateur secteur 100 / 240 VAC et un support d’électrode intégré.
Caractéristiques
- Choisissez l’étalonnage automatique avec des valeurs prédéfinies pour un étalonnage facile et rapide ou l’étalonnage multi-points manuel pour une plus grande précision
- Une standardisation aisée grâce à la fonction d’auto-standardisation : permet de détecter la valeur exacte de la constante cellulaire de vos électrodes à l’aide d’un bouton
- Étalonnage jusqu’à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
- Comprend une sonde haute performance à 4 cellules de conductivité
- Diagnostic rapide et facile des électrodes grâce à l’affichage efficace des constantes cellulaires
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 500 points de données – estampillés avec l’heure et la date pour la conformité avec les BPL
- RS232 bidirectionnel pour un transfert aisé des données vers l’ordinateur
- Fonction d’enregistrement automatique pour une surveillance continue pratique
- Protection par mot de passe pour la configuration et l’étalonnage
- Ensembles de tampons : USA, NIST, DIN, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Personnalisé
- Coefficient de température (par ºC) : Linéaire & pur ; 0,000 à 10,000 %
- Normalisation de la température : 15,0 à 30,0ºC / 59,0 à 86,0ºF
Applications
•Tests de qualité de l’eau • Vérification des finitions métalliques • Solutions • Eau de tour de refroidissement • Solutions pour fontaine d’impression • Eau de chaudière • Saumures • Boues de forage • Cuves de rinçage • Bassins • Contrôle de la pollution • Systèmes de recirculation • Eaux usées • Systèmes de procédés industriels • Utilisation générale dans les laboratoires • Titration • Assurance qualité • Études écologiques• Traitement des aliments
Spécification
Spécification
| Sorties | RS232 |
| Description | Appareil de mesure Eutech PC 2700 avec électrode de pH (ECFG73711B), électrode de conductivité (CONEN921D), sonde ATC (PH5 TEMB1P), support d’électrode intégré et 1/24 adaptateur VCA, câble RS232 et solution de recharge d’électrode de pH. |
| Measurement Modes | pH, conductivité, Conductivity |
| Gamme (conductivité) | 0,050 µS à 500 mS |
| Gamme (pH) | -2,000 à 20,000 |
| Gamme (résistivité) | 2 Ω à 20 mΩ |
| Gamme (salinité) | 0 à 80 ppt |
| Gamme (TDS) | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt |
| Résolution (pH) | 0,1, 0,01, 0,001 |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 100°C |
| Afficher plus |