Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 450
Eutech™ offre une large gamme de doseurs et de sondes d’oxygène dissous (OD) qui mesurent la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une solution dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X651635
1444.95 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
L’instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 450 est un instrument de mesure de température/oxygène dissous étanche de poche. L’instrument de mesure DO 450 offre une technologie d’ODR optique abordable qui réduit le temps et les coûts de maintenance.
Caractéristiques
- Paramètre : Oxygène dissous / température
- La sonde optique sans électrolyte ne nécessite aucun entretien et élimine les complications liées au remplacement des membranes délicates et l’accumulation de sel provenant des solutions de remplissage
- Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
- Un grand affichage rétroéclairé et personnalisé donne la mesure avec la température
- Basculez entre le % de saturation et les mg/l (ppm) d’oxygène dissous par simple pression sur un bouton
- Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
- Correction manuelle de la pression barométrique et de la salinité
- ºC ou ºF : choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
- Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
- Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
- L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date : répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
- Autonomie de 500 heures sur la batterie ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
- Support intégré avec montage mural : permet des mesures sur la paillasse et un stockage simplifiés
Spécification
Kit d’instruments de mesure OD 450 : Appareil de mesure d’oxygène dissous, électrode RDO avec bouchon de capteur, deux piles AA, mallette de transport rigide, câble USB, poids/protection en acier inoxydable RDO, chambre d’étalonnage RDO | |
Compensation de la température, de salinité et de pression = manuel Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date | |
0,0°C à 50,0°C | |
±0,5ºC ; ±0,9ºF | |
LCD personnalisé avec rétroéclairage | |
IP 67 | |
Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé dans sa mallette de transport : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm) | |
Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb | |
0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l | |
0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l | |
0,0 à 122,0ºF | |
> 100 heures (sans rétroéclairage) | |
±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8 |
USB ou RS232 | |
OD : Zéro et saturation | |
0,1ºC/ºF | |
Décalage par incréments de 0,1, ±10ºC ou ±18ºF | |
Stocke jusqu’à 500 ensembles de données | |
En option | |
Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg | |
±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8 | |
0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l | |
0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l | |
0,0 à 50,0ºC | |
Deux piles AA (incluses) |