Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 450
Eutech™ offre une large gamme d’instruments de mesure et sondes d’oxygène dissous (OD) à utiliser dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
562.00€
Spécification
Sorties | USB ou RS232 |
---|---|
Comprend | Compensation de salinité &de pression = Manuel Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date |
Gamme (OD par mesure polarographique) | 0 à 20 mg/l. |
Modes d’étalonnage | OD : Zéro et saturation |
Plage (métrique) de températures | 0,0°C à 50,0°C |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15377063
|
Thermo Scientific™
01X651634 |
Instrument de mesure d’oxygène dissous 450 uniquement : Appareil de mesure, deux piles AA |
562.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 450 est un instrument de mesure de température/oxygène dissous étanche de poche. L’instrument de mesure DO 450 offre une technologie d’ODR optique abordable qui réduit le temps et les coûts de maintenance.
Caractéristiques
- Paramètre : Oxygène dissous / température
- La sonde optique sans électrolyte ne nécessite aucun entretien et élimine les complications liées au remplacement des membranes délicates et l’accumulation de sel provenant des solutions de remplissage
- Conception durable étanche à l’eau et aux poussières avec indice IP67
- Un grand affichage rétroéclairé et personnalisé donne la mesure avec la température
- Basculez entre le % de saturation et les mg/l (ppm) d’oxygène dissous par simple pression sur un bouton
- Alarme d’étalonnage – déclenche un rappel visible lorsque le réétalonnage de l’instrument de mesure doit être effectué
- Correction manuelle de la pression barométrique et de la salinité
- ºC ou ºF – choisissez l’unité la mieux adaptée à votre application
- Indicateur ready (prêt), fonction de mise en attente manuelle ou automatique de la mesure et fonction facultative d’arrêt automatique
- Stocke jusqu’à 500 ensembles de données – transfert facile avec les sorties USB ou RS232, câbles en option
- L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure et la date – répond aux normes des BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
- Autonomie de 500 heures sur la batterie ou utilise un adaptateur d’alimentation universel, en option
- Support intégré avec montage mural – permet des mesures sur la paillasse et un stockage simplifiés
Spécification
USB ou RS232 | |
0 à 20 mg/l. | |
0,0°C à 50,0°C | |
±0,5ºC ; ±0,9ºF | |
LCD personnalisé avec rétroéclairage | |
IP 67 | |
Instrument de mesure : 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 po (20 x 8,3 x 5,7 cm), emballé dans sa mallette de transport : 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 po (23 x 23 x 7 cm) | |
Instrument de mesure : 1 lb, emballé dans sa mallette de transport : 1,4 lb | |
0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l | |
0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l | |
Oui | |
> 100 heures (sans rétroéclairage) | |
±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8 |
Compensation de salinité &de pression = Manuel Estampille les données d’étalonnage et les données stockées avec l’heure et la date | |
OD : Zéro et saturation | |
0,1ºC/ºF | |
Décalage par incréments de 0,1, ±10ºC ou ±18ºF | |
Stocke jusqu’à 500 ensembles de données | |
En option | |
Instrument de mesure : 0,5 kg, emballé dans sa mallette de transport : 0,7 kg | |
±2 % ; ±0,1 ppm ou mg/l jusqu’à 8 ; ±0,2 ppm ou mg/l au-dessus de 8 | |
0 à 200 % ; 0 à 20 ppm/mg/l | |
0,10 % ; 0,1 ppm/mg/l | |
0,0 à 122,0ºF | |
Deux piles AA (incluses) |