Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ CyberScan pH 600
Click to view available options
Calibration Points:
Jusqu’à 6
Conditionnement:
1 pièce
Description
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Le pH-mètre Eutech™ CyberScan pH 600 est un choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Caractéristiques :
- L’alarme Cal-Due empêche les étalonnages obsolètes, tandis que les alarmes Set-Point se déclenchent lorsque les valeurs se trouvent en-dehors des limites des points de consigne.
- Une plus grande précision en cas de températures variables grâce à la compensation automatique/manuelle de température.
- Espace mémoire de plusieurs mégaoctets qui stocke / rappelle jusqu’à 500 ensembles de données avec des mesures de température, et un horodatage formaté afin de respecter les bonnes pratiques de laboratoire.
- Transfert de données sans fil et sans câble grâce à la technologie IrDA infrarouge. Livré avec un logiciel d’acquisition de données complémentaires sur PC pour l’importation de données sans souci et la génération de rapports dans les tableurs que vous appréciez, selon votre choix
- Rappel de la pente d’électrode, de la valeur de décalage de l’électrode et des valeurs d’étalonnage précédentes, pour s’y reporter facilement
- Grand écran personnalisé et facile à lire, avec affichage de valeurs simultanées, pour une visualisation optimale à l’aide d’icônes conviviales
- La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Mémoire volatile qui conserve les réglages et les données stockées même lorsque les batteries sont vides.
- Robuste et étanche, conformément à la norme IP67 , avec soufflet en caoutchouc de protection et sangle velcro, pour une meilleure préhension.
- Alimentation par piles ou adaptateur secteur en option, pour une utilisation sur le terrain ou sur paillasse avec le support intégré.
- Économies d’énergie grâce à la fonction d’arrêt automatique.
Spécifications :
- Gamme de pH : pH -2,00 à 19,99
- Gamme mV : ±°2000°mV
- Plage de températures : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230°F)
- Compensation de la température : Automatique / manuel (0 à 100°C)
- Nombre de points d’étalonnage Jusqu’à 6 points
- Alarme Cal Due : oui (jours max. 30)
- Options de tampon pH : USA, NIST, DIN, PWB
- Étalonnage personnalisé du tampon : oui (2 à 5)
- Affichage de la pente / du décalage : oui (affichage + icône)
- Entrées : prises phono CC, connecteur à 8 broches, BNC
- Écran LCD : Rétroéclairage à matrice de points
- mémoire : 500 ensembles de données
- Sortie : Oui (IrDA / RS232C)
- Fonctions spéciales : Indicateur de stabilité ; Auto-diagnostic ; Mémoire non volatile ; Maintien & de l’arrêt automatique après 20minutes
- bonnes pratiques de laboratoire : Oui
- Protection contre la pénétration : IP 67
- Puissance : Piles 4 AAA x 1,4 V ou adaptateur 9 VDC
Spécification
Spécification
| Description | Appareil de mesure du pH / mV pH600 avec électrode de pH, sonde ATC, adaptateur secteur et kit de transport de pH |
| Sorties | IrDA, RS-232C |
| Calibration Points | Jusqu’à 6 |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |
| Type d’affichage | LCD |
| Points de données | 500 |