Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ CyberScan DO 600
Pour des contrôles rapides et précis de l’oxygène dissous en laboratoire, sur le terrain et dans les écoles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X419503
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Mesure la concentration en oxygène jusqu’à 90,00 mg/L et la saturation jusqu’à 600,0 %. Le Mega espace de stockage permet d’économiser jusqu’à 500 ensembles de données imprimés avec l’heure et la date : parfait pour les recherches conformes aux BPL. Compensation de la salinité, de la température et de la pression précise même dans des conditions variables. Écran d’un seul coup d’œil complet avec des invites d’écran intelligentes. L’alarme à calibrage prévu basée sur l’horloge en temps réel garantit des mises à jour régulières d’étalonnage. Conception étanche IP67 pour les applications dans des environnements difficiles. La fonction d’enregistrement automatique enregistre automatiquement jusqu’à 500 ensembles de données imprimés avec la date et l’heure : idéal pour les recherches conformes aux BPL. Communication sans fil LED-RS232 et IrDA pour le transfert direct de données du compteur à ordinateur. Étalonnage pratique à 2 points avec guide d’étalonnage étape par étape. Galvanique, vous n’avez donc pas à attendre que le compteur se réchauffe.
Caractéristiques
Oxygène dissous
- Gamme : 0,00 à 90,00 mg/L ou ppm
- Résolution : 0,01 mg/L ou ppm
- Précision : ± 0,2 mg/l
% Saturation
- Gamme : 0,0 à 600,0 %
- Résolution : 0,1 %
- Précision : ±2 %
Température
- Gamme : 0,0 À 50,0°C (32 à 122°F)
- Résolution : 0,1°C (0,1°F)
- Précision : ±0,3°C (±0,5°F)
- Compensation : ATC / MTC (0,0 à 50°C)
Correction de la salinité
- Gamme : 0,0 à 50,0 ppt
- Résolution : 0,1 ppt
- méthode : Correction automatique après saisie manuelle
Correction de la pression
- Gamme : 450 à 825 mmHg (59,9 à 109,9 kPa)
- Résolution : 1 mmHg (0,1 kPa)
- méthode : Correction automatique avec capteur intégré
Etalonnage
- 2 points (0 %, 100 %)
- Gamme de fonctionnement
- à 50,0°C (32 à 122°F)
Type de sonde
- Galvanique
Impression date / heure
- Oui
mémoire
- 500 ensembles de données (format conforme aux BPL)
Fonctions spéciales
- Mise en attente automatique ; Mise hors tension automatique après 2 à 30 minutes (préréglé par l’utilisateur) ; Indicateur de stabilité ; Messages de diagnostic automatique
Puissance
- 4 x 1,5 piles AA (>400 heures) ou adaptateur CC 9 V, 500 mA
Spécification
Compteur DO 600 avec électrode de câble de 25 pi, ECDOHANDY8M, logiciel DAS, adaptateur secteur et mallette de kit de transport. | |
32°F à 122°F | |
0 mg/l à 90 mg/l |