Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif étanche Eutech™ CyberScan COND 610
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X418307
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mesure de l’eau pure à l’eau de mer à l’aide d’un seul instrument de mesure. Le conductimètre portatif étanche Eutech™ CyberScan COND 610 offre une large plage de conductivité avec des capacités de sélection automatique pour plus de commodité.
Caractéristiques :
- Gamme de conductivité : .. à 500,0 mS
- TDS : .. à 500 ppt
- Salinité : .. à 80 ppt
- Résistivité : 0 à 20,00 mΩ
- Plage de températures : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230°F) (instrument de mesure)
- Compensation de la température : Automatique / manuel (0 à 100°C)
- de points d’étalonnage : 4 (1 par plage) en mode automatique ; 5 (1 par plage) en mode manuel
- Alarme d’étalonnage (Cal Due) : oui (jours max. 30)
- Options d’étalonnage automatique : 84, 1 413 uS/cm 88, 111,8 mS/cm
- Affichage de la pente / du décalage : oui (affichage + icône)
- Entrée Prises phono CC, connecteur à 8 broches
- Affichage LCD : Rétroéclairage à matrice de points
- mémoire : 500 ensembles de données
- Sortie : Oui (IrDA / RS232C)
- Fonctions spéciales : Indicateur de stabilité ; Auto-diagnostic ; Mémoire non volatile ; Maintien & de l’arrêt automatique après 20 minutes
- bonnes pratiques de laboratoire : Oui
- Protection contre la pénétration : IP67
- Puissance : 4 piles AAA x 1,4 V ou adaptateur 9 VCC
Spécification
IrDA, RS232C | |
0 à 500 mS | |
-10°C à +110°C | |
LCD | |
IP 67 |
Conductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature | |
0 ppt à 80 ppt | |
0 mΩ à 20 mΩ | |
500 |