Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 40
Agitateur de laboratoire universel conçu pour des tâches d’agitation simples pour des quantités allant jusqu’à 25 litres (H2O).
1710.00€
Spécification
Vitesse | 0/30 à 2 000 tr/min |
---|---|
Capacité | 25 L |
Tension | 100/115/230 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Certifications/Conformité | DIN EN 60529 |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13440567
![]() |
IKA™
0004444000 |
UE |
1710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
Spécification
0/30 à 2 000 tr/min | |
100/115/230 V | |
DIN EN 60529 |
25 L | |
50/60 Hz | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 40