Learn More
Lingot d’europium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnement sous huile minérale
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Europium ingot |
| Couleur | Gris |
| Quantité | 1 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Lingot ; conditionnement sous huile minérale |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Numéro UN | UN3208 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Europium ingot
- Dangers
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P422-Stocker le contenu sous .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .