Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’europium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491647
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-25-1
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule moléculaire C3EuF9O9S3
Formule linéaire Eu(OSO2CF3)3
Numéro MDL MFCD00209587
Synonyme europium trifluoromethanesulfonate, europium iii trifluoromethanesulfonate, europium iii triflate, europium triflate, eu otf 3, ksc268k4f, europium 3+ tritriflate, europium iii tris trifluoromethanesulfonate, europium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC europium(3+) tritrifluoromethanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 599.15
CID PubChem 9960317
Poids de la formule 599.15
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Europium(III) trifluoromethanesulfonate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trifluorométhanesulfonate d’europium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >