Learn More
Sulfate d’europium(III) octahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
130.65€ - 526.62€
Identifiants chimiques
CAS 10031-55-7
Formule moléculaire Eu2H16O20S3
Poids moléculaire (g/mol) 736.216
Numéro MDL MFCD00149704
Clé InChI PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonyme europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
CID PubChem 25021676
Nom IUPAC europium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386658
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013210.06
5 g
130.65€
5g
11396658
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013210.14
25 g
526.62€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-903-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sulfate d’europium(III) octahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals