Learn More
Oxyde d’europium(III), nanopoudre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
142.00€ - 512.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-96-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Eu2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 351.93 |
Numéro MDL | MFCD00010997 |
Clé InChI | AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- |
CID PubChem | 159371 |
Nom IUPAC | europium(3+) ; oxygène(2-) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479860
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044667.06 |
5 g |
142.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489860
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044667.14 |
25 g |
512.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Europium oxide nanopowder acts as phosphors for lamps. It is used as a fluorescent label in immunoassay for atrazine. It is also used in color TV, X-ray, glass, crystal and other luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1308-96-9 | |
351.93 | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
159371 | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Eu2O3 | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
europium(3+) ; oxygène(2-) |
Spécification
Europium (III) oxide | |
1308-96-9 | |
(REO) | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
europium(3+) ; oxygène(2-) | |
159371 | |
99.9% |
2291°C | |
Nanopoudre | |
Eu2O3 | |
14,3904 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] | |
351.93 | |
351.92 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only