Learn More
Oxyde d’europium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
38.59€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS 1308-96-9
Formule moléculaire Eu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 351.93
Numéro MDL MFCD00010997
Clé InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
CID PubChem 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10513371
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193020010
1 g Flacon en verre
38.59€
1g
10635082
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193020050
5 g Flacon en verre
133.79€
5g
10056333
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193020250
25 g Flacon en verre
331.65€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
Identifiant produit
  • Europium(III) oxide
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde d’europium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals