Learn More
Hydrate d’oxalate d’europium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
61.50€ - 220.00€
Identifiants chimiques
CAS | 152864-32-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6Eu2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 567.98 |
Numéro MDL | MFCD00150143 |
Clé InChI | PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate |
CID PubChem | 71310234 |
Nom IUPAC | Europium ; Acide oxalique ; Hydrate |
SMILES | [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015288.04 |
2 g |
61.50€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015288.09 |
10 g |
220.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
152864-32-9 | |
567.98 | |
PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H | |
71310234 | |
[Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
C6Eu2O12 | |
MFCD00150143 | |
europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate | |
Europium ; Acide oxalique ; Hydrate |
Spécification
Europium(III) oxalate hydrate | |
Blanc | |
(REO) | |
Eu2(C2O4)3·xH2O | |
UN3288 | |
PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H | |
Europium ; Acide oxalique ; Hydrate | |
71310234 | |
99.9% |
152864-32-9 | |
Cristalline | |
C6Eu2O12 | |
MFCD00150143 | |
europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate | |
[Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O | |
567.98 | |
567.98 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-885-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only