Learn More
Nitrate d’europium(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Description
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Europium(III) nitrate hexahydrate |
Point de fusion | 85°C |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 2 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 446.06 (337.97 Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Aspect | Colorless crystalline |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
U07K041 | Certificat d’analyse | 16/09/2024 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
M20I074 | Certificat d’analyse | 11/07/2022 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
Y09G059 | Certificat d’analyse | 11/07/2022 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
J30T009 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
Q20C039 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 015290.18,015290.09,015290.04 |