Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 406.02€
Identifiants chimiques
CAS | 13765-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | EuF3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.96 |
Numéro MDL | MFCD00010998 |
Clé InChI | HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g |
Nom IUPAC | europium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013659.04 |
2 g |
112.56€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013659.09 |
10 g |
406.02€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Europium(III) fluoride is used as a catalyst in the preparation of novel mixed-metal fluorides. It finds application in studies related to fluoride glasses. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used in optical glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13765-25-8 | |
208.96 | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride |
EuF3 | |
MFCD00010998 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Spécification
>2280°C | |
1390°C | |
13765-25-8 | |
(REO) | |
MFCD00010998 | |
Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] | |
208.96 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Europium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Cristalline | |
EuF3 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride | |
208.96 | |
Reacton™ |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-368-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante