Learn More
Chlorure d’europium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 1192.94€
Identifiants chimiques
CAS 10025-76-0
Formule moléculaire Cl3Eu
Poids moléculaire (g/mol) 258.31
Numéro MDL MFCD00010994
Clé InChI NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g
CID PubChem 9859933
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388607
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035738.03
1 g
106.53€
1g
11398607
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035738.06
5 g
346.73€
5g
11455050
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035738.14
25 g
1192.94€
25g
Description
Description
Europium(III) chloride is used as a starting material for the preparation of other europium salts. It is also used in preparation of europium(II)chloride by reduction in a gold boat using hydrogen gas. Further, it is also used to prepare organometallic compounds of europium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-040-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LE7525000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chlorure d’europium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals