Learn More
Chlorure d’europium(III) hexahydraté, 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776908 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10786233
Marque: Thermo Scientific Acros 193010010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13759-92-7
Formule moléculaire Cl3Eu·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 366.4
Numéro MDL MFCD00149701
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 850.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Formule linéaire EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 366.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.89
Densité 4.8900g/mL